Wichtige Dokumente
103322
N-Methylcyclohexylamin
99%
Synonym(e):
N-Cyclohexylmethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11 mmHg ( 40 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9-−7 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChIKey
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?