V800161
N,N-Dimetilformamida
AR, ≥99.5%
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Productos recomendados
grade
AR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?