146706
4,4′-Dimethylbenzil
97%
Sinónimos:
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(4-methylphenyl)ethane-1,2-dione, p ,p ′-Dimethylbenzil, Bis(4-methylphenyl)ethanedione
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H14O2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)