Merck
全部照片(3)
Key Documents
V900326
Sigma-Aldrich
(+)-抗坏血酸钠 L
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
L(+)-抗坏血酸 钠盐, 维生素 C 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NaO6
CAS號碼:
分子量::
198.11
Beilstein:
3767246
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI 密鑰
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-抗坏血酸钠是抗坏血酸盐衍生物。
生化/生理作用
L-抗坏血酸钠是抗坏血酸盐衍生物。它减少了活性氧的产生,并在弹性组织生成(elastogenesis)中起一定作用。另外,它还可改善弹性蛋白原(tropoelastin )的mRNA水平,有助于皮肤重建。L-抗坏血酸钠有一定的治疗潜力,可与胶原生成抑制剂一起用于治疗皮肤疤痕和瘢痕疙瘩。它是在食品工业中广泛使用的抗氧化剂和防腐剂。抗坏血酸钠还可以通过稳定膜、降低脂质过氧化和增加总抗氧化剂含量来起到保护作用。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Vitamin C and Trolox decrease oxidative stress and hemolysis in cold-stored human red blood cells
Czubak K, et al.
Redox Report, 22(6), 445-450 (2017)
Significant overexpression of metallothionein and cyclin D1 and apoptosis in the early process of rat urinary bladder carcinogenesis induced by treatment with N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine or sodium L-ascorbate
Takaba K, et al.
Carcinogenesis, 21(4), 691-700 (2000)
Antioxidant role of ascorbic acid and his protective effects on chronic diseases
Oxidative Stress and Chronic Degenerative Diseases-A Role for Antioxidants, 75(3), 449-449 (2013)
A Compendium of Essays on Alternative Therapy (2011)
Aleksander Hinek et al.
Journal of dermatological science, 75(3), 173-182 (2014-07-13)
Vitamin C (L-ascorbic acid), a known enhancer of collagen deposition, has also been identified as an inhibitor of elastogenesis. Present studies explored whether and how the L-ascorbic acid derivative (+) sodium L-ascorbate (SA) would affect production of collagen and elastic