分子量
23,293 Da (for β-Trypsin)
包裝
pkg of 30 mg
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
相關類別
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
應用
Trypsin Bovine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Chymotrypsin
- Chymotrypsin for Ophthalmic Solution
- Trypsin
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1