重要文件
B3133
Sigma-Aldrich
Nα-苯甲酰-L-精氨酸-4-硝基苯胺 盐酸盐
trypsin substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder, suitable for substrate for trypsin
同義詞:
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H22N6O4 · HCl
CAS號碼:
分子量::
434.88
Beilstein:
4081878
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
產品名稱
Nα-苯甲酰-L-精氨酸-4-硝基苯胺 盐酸盐, ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
溶解度
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
適合性
suitable for substrate for trypsin
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI 密鑰
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Nα-苯甲酰基-L-精氨酸-4-硝基苯胺盐酸盐是一种胰蛋白酶的底物。
應用
Nα-苯甲酰基-L-精氨酸-4-硝基苯胺盐酸盐已被用作如下过程的底物:
  • 用于M. tenellum 和胰腺组织匀浆的酶促提取物(EE)中的胰凝乳蛋白酶和胰蛋白酶活性测定
  • 胰蛋白酶和木瓜蛋白酶标准曲线的生成
  • 丝氨酸蛋白酶和土鳖素1蛋白的纤维蛋白原水解测定
聯結
与B3279类似,但为Sigma而生产。
基底
胰蛋白酶和其他蛋白水解酶的显色底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enzymatic Assays and Enzyme Histochemistry of Tuta absoluta Feeding on Tomato Leaves
Hamza R, et al.
BMC plant biology, 8(17), 1256-1263 (2018)
Feeding colostrum, its composition and feeding duration variably modify proliferation and morphology of the intestine and digestive enzyme activities of neonatal calves
Blattler U, et al.
The Journal of Nutrition, 131(4), 1256-1263 (2001)
The action of trypsin on synthetic chromogenic arginine substrates
Somorin O, et al.
Journal of Biochemistry, 85(1), 157-162 (1979)
In vitro protein digestibility of animal, vegetal and microbial feed ingredients for Macrobrachium tenellum
Nolasco-Soria H, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 46(3), 157-162 (2018)
A bi-functional anti-thrombosis protein containing both direct-acting fibrin (ogen) olytic and plasminogen-activating activities
Yang H, et al.
PLoS ONE, 6(3), e17519-e17519 (2011)