重要文件
PHL80152
3-羟基酪醇
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2-(3,4-二羟基苯基)乙醇, 3,4-二羟基苯乙醇, DOPET, 高原儿茶醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10O3
CAS號碼:
分子量::
154.16
Beilstein:
2208118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI 密鑰
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
橄榄苦苷的代谢产物。抗氧化剂。抑制癌细胞增殖速度,诱导癌细胞凋亡。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)