重要文件
PHL80166
对羟基苯乙醇
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2-(4-羟苯基)乙醇, 4-羟基苯乙醇, p-HPEA, 对羟苯基乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
138.16
Beilstein:
1859884
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
89-92 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI 密鑰
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
橄榄油中的抗氧化剂。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)