重要文件
43451
Supelco
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
同義詞:
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C14H36O2
分子量::
288.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)