重要文件
33181-U
Supelco
手动启盖器
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
描述
Hand decapper
包裝
pkg of 1 ea
相容性
for use with 11 mm crimp seals
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2