重要文件
33282
钳口样品瓶启盖器
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
同義詞:
启盖器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
描述
Decapper, pliers style
包裝
pkg of 1 ea
相容性
for use with 13mm crimp seals
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)