重要文件
Z0876
Sigma-Aldrich
反式 -玉米素
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
同義詞:
6-(4-羟基-3-甲基丁-2-烯基氨基)嘌呤, N6-(4-羟基-3-甲基-2-丁烯-1-基)腺嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13N5O
CAS號碼:
分子量::
219.24
Beilstein:
616241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
10171502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.72
產品線
BioReagent
化驗
≥97%
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
InChI 密鑰
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
反式玉米素含有羟基化类萜侧链。
應用
反式玉米素已用于:
  • 作为培养基添加剂,用于预转变和转变胚胎的分离和培养
  • 作为培养基添加剂用于培养海藻酸条培养物
  • 作为Murashige和Skoog改良基础培养基的生长调节剂
生化/生理作用
反玉米素是一种植物细胞分裂素
玉米素经过还原可形成在植物中广泛存在的玉米素O-葡萄糖苷。它具有转运和储存功能,以及抗玉米素氧化酶作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
In vitro development of maize immature embryos: a tool for embryogenesis analysis
Matthys-Rochon E, et al.
Journal of Experimental Botany, 49(322), 839-845 (1998)
A maize cytokinin gene encoding an O-glucosyltransferase specific to cis-zeatin
Martin RC, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(10), 5922-5926 (2001)
Isolation of a cytokinin gene, ZOG1, encoding zeatin O-glucosyltransferase from Phaseolus lunatus
Martin RC, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(1), 284-289 (1999)
Stoloniferous shoot protoplast, an efficient cell system in potato for somatic cell genetic manipulations
Sharma S, et al.
Sci. Hortic., 128(2), 84-91 (2011)
An improved 2-step liquid culture system for efficient in vitro shoot proliferation of sundew (Drosera rotundifolia L.)
Wawrosch C, et al.
Scientia Pharmaceutica, 77(4), 827-836 (2009)