Merck
全部照片(3)
Key Documents
K3378
Sigma-Aldrich
激动素
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
同義詞:
6-糠氨基嘌呤, N6-呋喃甲基腺嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9N5O
CAS號碼:
分子量::
215.21
Beilstein:
21703
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
10171502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.72
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98% (TLC and HPLC)
形狀
amorphous powder
技術
cell culture | plant: suitable
顏色
off-white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
應用
agriculture
SMILES 字串
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI 密鑰
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
激动素是来自DNA的细胞分裂因子或细胞分裂素。 天然存在于各种植物提取物中,这些植物包括椰子、玉米胚乳、香蕉和七叶树果实、胡萝卜和烟叶、葡萄、冠瘿瘤、银杏雌配子体以及许多其他植物来源的提取物。
應用
激动素作为添加剂,加入改良 MS 培养基中,可培养各种植物组织。也用于研究其对老年大鼠胸腺和免疫功能的影响。
生化/生理作用
激动素具有诱导细胞分裂分化和生长的能力。此外,还可以作为抗氧化剂,延缓衰老过程。激动素或是研究红光对植物影响的有效工具。
激动素属于植物激素中的腺嘌呤型细胞分裂素,在植物培养基(如 Murashige & Skoog 培养基)中将其与吲哚-3-乙酸(IAA)、吲哚-3-丁酸(IBA)、1-萘乙酸(NAA)等生物素或其他物质一起使用,可诱导愈伤组织形成并从愈伤组织中再生植物组织。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A large-scale viability assessment of the potato cryobank at the International Potato Center (CIP)
Vollmer R, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, 53(4), 309-317 (2017)
Stress induced acquisition of somatic embryogenesis in common bean Phaseolus vulgaris L.
Cabrera-Ponce JL, et al.
Protoplasma, 252(2), 559-570 (2015)
Kinetin and kinetin-like compounds
Modern Methods of Plant Analysis/Moderne Methoden der Pflanzenanalyse, 77(5), 194-202 (1963)
Effects of kinetin on thymus and immune function of aging rats
Li M, et al.
Protoplasma, 36(2), 356-362 (2016)
Kinetin, a cell division factor from deoxyribonucleic acid1
Miller CO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1392-1392 (1955)