Key Documents
SRP6107
Sigma-Aldrich
SOD-A 来源于细菌
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
同義詞:
MnSOD, SOD2, 锰超氧化物歧化酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
bacterial
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
25.2 kDa (226 aa, 1-206 aa + His Tag)
包裝
pkg of 100 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
Escherichia coli K12 ... sodA(948403)
一般說明
锰型超氧化物歧化酶,也称为 SodA,是铁/锰超氧化物歧化酶家族的成员。
生化/生理作用
超氧化物歧化酶(SodA)可以破坏细胞内产生的自由基,这些自由基对生物系统是有毒的。它通过催化超氧自由基 O2- 向 O2 和 H2O2 的歧化而起作用,然后由过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶代谢为 H2O 和 O2
外觀
在含有 1 mM DTT,0.1 M NaCl 和 10% 甘油的 20 mM Tris-HCl(pH 8.0)中的 1 mg/mL 溶液。
準備報告
打开样品瓶之前需离心。
其他說明
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSYTLPSLPY AYDALEPHFD KQTMEIHHTK HHQTYVNNAN AALESLPEFA NLPVEELITK LDQLPADKKT VLRNNAGGHA NHSLFWKGLK KGTTLQGDLK AAIERDFGSV DNFKAEFEKA AASRFGSGWA WLVLKGDKLA VVSTANQDSP LMGEAISGAS GFPIMGLDVW EHAYYLKFQN RRPDYIKEFW NVVNWDEAAA RFAAKK
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A manganese-rich environment supports superoxide dismutase activity in a Lyme disease pathogen, Borrelia burgdorferi.
Aguirre JD
The Journal of Biological Chemistry, 288(12), 8468-8478 (2013)
[Oxygen radicals-superoxide dismutase system and reproduction medicine].
Ishikawa M
Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi, 45(8), 842-848 (1993)
Oxidants, antioxidants and carcinogenesis.
Ray G and Husain SA
Indian Journal of Experimental Biology, 40(11), 1213-1232 (2002)
Carmen Cerchia et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(4) (2022-04-24)
The microaerophile Streptococcus mutans, the main microaerophile responsible for the development of dental plaque, has a single cambialistic superoxide dismutase (SmSOD) for its protection against reactive oxygen species. In order to discover novel inhibitors of SmSOD, possibly interfering with the