重要文件
SML2018
Sigma-Aldrich
GSK4027
≥98% (HPLC)
同義詞:
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H21BrN4O
CAS號碼:
分子量::
377.28
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
1S/C17H21BrN4O/c1-21-10-13(12-6-4-3-5-7-12)8-14(11-21)20-15-9-19-22(2)17(23)16(15)18/h3-7,9,13-14,20H,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+/m0/s1
InChI 密鑰
VZAFGXCWAWRULT-UONOGXRCSA-N
生化/生理作用
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
It acts as a chemical probe for PCAF/GCN5.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)