重要文件
SMB00187
Sigma-Aldrich
Isodeoxyelephantopin
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H20O6
CAS號碼:
分子量::
344.36
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)O[C@H]1CC2=CC(C\C(C)=C\[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]13)OC2=O
InChI
1S/C19H20O6/c1-9(2)17(20)24-15-8-12-7-13(23-19(12)22)5-10(3)6-14-16(15)11(4)18(21)25-14/h6-7,13-16H,1,4-5,8H2,2-3H3/b10-6+/t13?,14-,15+,16-/m1/s1
InChI 密鑰
JMUOPRSXUVOHFE-FZAAMHSTSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)