重要文件
SAB5200090
Sigma-Aldrich
抗-乙酰化赖氨酸 兔抗
1 mg/mL, affinity isolated antibody
同義詞:
抗-L赖氨酸, 抗-乙酰化赖氨酸, 抗-乙酰赖氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
濃度
1 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
acetylation (Lys)
特異性
检测SDS PAGE免疫印迹中含有乙酰化赖氨酸残基的蛋白质。
免疫原
乙酰化KLH偶联物
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
PBS,50%甘油和0.09%叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Egor A Vorontsov et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(11), 3388-3404 (2016-11-03)
Protein post-translational methylation has been reported to occur in archaea, including members of the genus Sulfolobus, but has never been characterized on a proteome-wide scale. Among important Sulfolobus proteins carrying such modification are the chromatin proteins that have been described
Yan Li et al.
International journal of molecular medicine, 41(6), 3517-3526 (2018-03-14)
Mitochondrial dynamics have critical roles in aging, and their impairment represents a prominent risk factor for myocardial dysfunction. Mitochondrial deacetylase sirtuin (SIRT)3 contributes greatly to the prevention of redox stress and cell aging. The present study explored the role of SIRT3