純化經由
affinity chromatography
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys)
一般說明
在细胞核中,DNA紧密堆积在核小体中,从而产生对DNA过程(例如转录)高度抑制的环境。蛋白质中赖氨酸残基的乙酰化已成为细胞克服这种抑制作用的重要机制。非组蛋白(例如转录因子)以及组蛋白的乙酰化似乎参与了该过程。乙酰化可能导致离散染色质结构域内的结构转变以及特定的信号传导。乙酰化在细胞内信号传导中的作用已从保守的溴结构域与乙酰化肽的结合中推断出来。此外,最近的发现表明,溴结构域/乙酰化赖氨酸识别可以在许多细胞过程(例如染色质重塑和转录激活)中充当蛋白质-蛋白质各种相互作用的调节机制。
特異性
识别赖氨酸残基乙酰化的蛋白质。该抗体可识别多种乙酰化蛋白,包括乙酰化组蛋白、乙酰化BSA和乙酰化MBP,与非乙酰化蛋白无反应。
免疫原
乙酰化的KLH。
應用
免疫沉淀
使用的先前批次为10 µg/mg粗蛋白。
ELISA:
使用0.25-1 μg/mL先前批次。
免疫组化:
使用2.5 μg/mL先前批次。
免疫荧光:
使用5 μg/mL先前批次。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用的先前批次为10 µg/mg粗蛋白。
ELISA:
使用0.25-1 μg/mL先前批次。
免疫组化:
使用2.5 μg/mL先前批次。
免疫荧光:
使用5 μg/mL先前批次。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗乙酰赖氨酸抗体是一种高质量的兔多克隆抗体,用于乙酰赖氨酸的检测,&已在ELISA、IF、IHC、IP & WB中得到验证。
研究亚类
常规翻译后修饰
组蛋白
常规翻译后修饰
组蛋白
研究类别
信号传导
表观遗传学&核功能
信号传导
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对Hela酸提取物/丁酸钠裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次的1:500稀释液在10 μg Hela酸提取物/丁酸钠裂解物中检测到赖氨酸酰化蛋白。
蛋白质印迹分析:该批次的1:500稀释液在10 μg Hela酸提取物/丁酸钠裂解物中检测到赖氨酸酰化蛋白。
外觀
免疫亲和纯化
在含有50%甘油的PBS缓冲液中的纯化兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C下稳定保存1年。
使用建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
使用建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
经 TSA 处理的 HeLa 和 NIH/3T3 细胞,骨肉瘤组织。
经 TSA 处理的 HeLa 和 NIH/3T3 细胞,骨肉瘤组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Terry R Medler et al.
Molecular cancer research : MCR, 14(10), 994-1008 (2016-07-01)
Stat5a is a transcription factor utilized by several cytokine/hormone receptor signaling pathways that promotes transcription of genes associated with proliferation, differentiation, and survival of cancer cells. However, there are currently no clinically approved therapies that directly target Stat5a, despite ample
Distinct targets of the Eco1 acetyltransferase modulate cohesion in S phase and in response to DNA damage.
Heidinger-Pauli, JM; Unal, E; Koshland, D
Molecular Cell null
Annamaria Sandomenico et al.
mAbs, 8(8), 1575-1589 (2016-10-30)
Post-translational modifications (PTMs) strongly influence the structure and function of proteins. Lysine side chain acetylation is one of the most widespread PTMs, and it plays a major role in several physiological and pathological mechanisms. Protein acetylation may be detected by
PSG gene expression is up-regulated by lysine acetylation involving histone and nonhistone proteins.
Camolotto, SA; Racca, AC; Ridano, ME; Genti-Raimondi, S; Panzetta-Dutari, GM
Testing null
Multiple histone deacetylases repress tumor suppressor gene ARHI in breast cancer.
Weiwei Feng,Zhen Lu,Robert Z Luo,Xiaohong Zhang,Edward Seto,Warren S-L Liao,Yinhua Yu
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null