重要文件
SAB3701361
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(H+L),高度交叉吸附的过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
同義詞:
HRP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗过氧化物酶、抗山羊血清、人IgG和人血清的单一沉淀弧。未观察到对牛,鸡,山羊,豚鼠,仓鼠,马,小鼠,兔,大鼠和绵羊血清蛋白的反应。
免疫原
人 IgG 全分子
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
在0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)和10 mg/mL牛血清白蛋白(BSA)中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重構
用1.0 mL去离子水(或等效物)复溶。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)