重要文件
11666703001
Roche
盒装缓冲液,预混合PBS缓冲液,10X
solution, clear colorless, pkg of 4 L
同義詞:
TBE缓冲液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
形狀
solution
品質等級
包裝
pkg of 4 L
製造商/商標名
Roche
顏色
clear colorless
pH值
~8.4
儲存溫度
20-25°C
一般說明
预混TBE缓冲液(10x,盒装)是Tris-硼酸-EDTA缓冲液(TBE)的10倍浓缩稳定溶液,经0.2 μm 孔径滤膜过滤,抗酶促和非酶促降解。每批产品均经无核酸酶或蛋白酶活性检测,可在室温下简单存放。
應用
预混TBE缓冲液(10x,盒装)已用于制备电泳用9.3 %变性聚丙烯酰胺凝胶。
品質
不含污染物:根据当前的质量控制程序,不含DNase和RNase。
外觀
无色透明溶液
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)