化驗
≥95% (HPLC)
形狀
aqueous solution
分子量
45,000
雜質
endotoxin, tested
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
A 蛋白可与各种受体分子包括荧光染料 (FITC)、酶标记物(过氧化物酶、β-半乳糖苷酶、碱性磷酸酶)、生物素和胶体金缀合,而不影响分子上的抗体结合位点。这些缀合物可在各种免疫化学分析包括蛋白质印迹、免疫组织化学和 ELISA 应用中用于检测免疫球蛋白。此外,也可将 A 蛋白固定到固体载体如琼脂糖或丙烯酸树脂小珠上,用以纯化多克隆或单克隆免疫球蛋白。通常还可用于免测沉淀试验。
生化/生理作用
A 蛋白是由金黄色葡萄球菌的多种菌株产生的高度稳定的细胞表面受体。它由一条分子量为 42kDa 的多肽链组成,包含四个富含天冬氨酸和谷氨酸但无半胱氨酸的重复域。它几乎不含糖,并且仅含有 4 个酪氨酸残基,不含色氨酸。A 蛋白能够结合到许多物种的免疫球蛋白(特别是 IgG)的 Fc 部分上。已证实,一个 A 蛋白分子能同时结合至少 2 个 IgG 分子。A 蛋白的 IgG 结合域由三个反向平行的 α-螺旋组成,当其与免疫球蛋白的 Fc 域复合时,第三个 α-螺旋被破坏。A 蛋白可与人类 IgG 亚型、IgM、IgA 和 IgE,以及小鼠 IgG1(弱)、IgG2a 和 IgG2b 的 Fc 部分结合。也可与其他物种(包括猴、兔、猪、豚鼠、狗和猫)的 IgG 结合。
A 蛋白还可参与许多不同的生物学保护功能,包括抗肿瘤、抗毒素和抗癌活性。除了作为免疫调节剂外,它还具有抗真菌和抗寄生虫活性。
A 蛋白还可参与许多不同的生物学保护功能,包括抗肿瘤、抗毒素和抗癌活性。除了作为免疫调节剂外,它还具有抗真菌和抗寄生虫活性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
Microplate-based chromatin immunoprecipitation method, Matrix ChIP: a platform to study signaling of complex genomic events.
Nucleic Acids Research, 36(3), e17-e17 (2008)
Cellular signalling, 40, 62-72 (2017-08-31)
The levels of cAMP are regulated by phosphodiesterase enzymes (PDEs), which are targets for the treatment of inflammatory disorders. We have previously shown that PDE8 regulates T cell motility. Here, for the first time, we report that PDE8A exerts part
Molecular biology of the cell, 21(22), 4028-4041 (2010-09-24)
Cell surface heparan sulfate (HS) not only binds several major classes of growth factors but also sometimes potentiates their activities--an effect usually termed "coreception." A view that coreception is due to the stabilization of growth factor-receptor interactions has emerged primarily
spa typing method for discriminating among Staphylococcus aureus isolates: implications for use of a single marker to detect genetic micro- and macrovariation.
Journal of Clinical Microbiology, 42(2), 792-799 (2004)
The American journal of pathology, 174(1), 54-62 (2008-12-20)
Acute kidney injury evokes renal tubular cholesterol synthesis. However, the factors during acute kidney injury that regulate HMG CoA reductase (HMGCR) activity, the rate-limiting step in cholesterol synthesis, have not been defined. To investigate these factors, mice were subjected to