容量
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
儲存溫度
−20°C
一般說明
基因工程截短蛋白 G;保留与 IgG 的亲和力,但缺乏白蛋白和 Fab 结合位点以及膜结合区域。
蛋白 G 是 G 群 链球菌 蛋白,是一个大的多结构域细胞壁蛋白。通过其重复的 55 个氨基酸结构域与 IgG(免疫球蛋白)的 Fc 区相互作用。菌株 GX7809 和 GX7805 分别含有两个和三个这样的蛋白重复序列。
應用
蛋白 G 已用于使用表面等离子体共振 (SPR) 分析 mAb(单克隆抗体)与 hCG(人绒毛膜促性腺激素)的协同作用,以及用于从 RA(类风湿关节炎)患者和 MRL- lpr 小鼠中获得的血清 IgG 半乳糖基化。
生化/生理作用
蛋白 G 通过其蛋白结合特性参与链球菌逃避宿主防御反应。它与 α2-微球蛋白相互作用,α2-微球蛋白是人血浆的主要抑制剂。
外觀
从水中冻干。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
Enhancement in antigen binding by a combination of synergy and antibody capture.
Klonisch T et al
Immunology, 89(2), 165-171 (1996)
Agalactosyl IgG and beta-1,4-galactosyltransferase gene expression in rheumatoid arthritis patients and in the arthritis-prone MRL lpr/lpr mouse.
Jeddi PA et al
Immunology, 87(4), 654-659 (1996)
C R Goward et al.
The Biochemical journal, 267(1), 171-177 (1990-04-01)
The gene for Protein G from Streptococcus strain G148 was cloned and expressed in Escherichia coli. The regions on the gene corresponding to the albumin-binding domains and the Fab-binding region were then deleted by site-directed mutagenesis. The translation of regions
Arie Ryvkin et al.
PloS one, 7(8), e41469-e41469 (2012-08-08)
Polyclonal serum consists of vast collections of antibodies, products of differentiated B-cells. The spectrum of antibody specificities is dynamic and varies with age, physiology, and exposure to pathological insults. The complete repertoire of antibody specificities in blood, the IgOme, is
A novel, highly stable fold of the immunoglobulin binding domain of streptococcal protein G.
Gronenborn AM et al
Science, 253(5020), 657-661 (1991)