生物源
synthetic (organic)
品質等級
描述
synthesized from materials derived from plant source
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
化驗
≥99%
形狀
powder
效力
0.1-20 ng/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
溶解度
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
其他說明
外觀
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges