重要文件
N4286
Sigma-Aldrich
NU2058
>98% (HPLC)
同義詞:
O6-Cyclohexylmethylguanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H17N5O
CAS號碼:
分子量::
247.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: 22 mg/mL
H2O: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI 密鑰
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CDK2(1017)
生化/生理作用
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Evgenia Lampropoulou et al.
Scientific reports, 8(1), 5893-5893 (2018-04-14)
Pleiotrophin (PTN) stimulates endothelial cell migration through binding to receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) and ανβ3 integrin. Screening for proteins that interact with RPTPβ/ζ and potentially regulate PTN signaling, through mass spectrometry analysis, identified cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) activator