重要文件
MAK179
Sigma-Aldrich
草酸检测试剂盒(比色法)
Sufficient for 100 Colorimetric tests
同義詞:
草酸检测试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
相關疾病
genitourinary disorders
儲存溫度
−20°C
一般說明
草酸(Oxalate)是一种强二羧酸 ,存在于几种植物和蔬菜中。在动物中,它或者从饮食中掺入,或者在抗坏血酸 和乙醛酸代谢过程中产生。草酸不可代谢,将从尿中排出。因此,它可以作为乙醛酸和抗坏血酸代谢的标志物。此外,草酸还被认为是核盘菌 (Sclerotinia sclerotiorum) 的致病因子,抑制寄主植物的氧化爆发反应。它也被认为可以减轻桃果实的冷害。草酸(草酸盐)水平升高与肾结石的形成有关。因此,草酸盐测量可用于肾结石的诊断和监测。
應用
草酸比色法测定试剂盒已用于动物模型 24 小时尿草酸水平 (24HUOL) 评估。
適合性
适于检测动植物组织等生物样品中的草酸含量。
原則
草酸测定试剂盒为测定包括动物和植物组织在内的各种样品中的草酸提供了一种简单而灵敏的程序。在该测定过程中,草酸浓度通过偶联酶反应测定,从而得到与存在的草酸盐成比例的比色 (450 nm) 产物。
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • Oxalate Assay Buffer
  • Oxalate Developer Buffer
  • Oxalate Converter
  • Oxalate Enzyme Mix
  • Oxalate Probe
  • Oxalate Standard
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Oxalic acid excretion after intravenous ascorbic acid administration
Line R, et al.
Metabolism, Clinical and Experimental, 58(2) , 263-269 (2009)
A structural investigation of the interaction of oxalic acid with Cu(110)
White T W, et al.
Surface Science, 668, 134-143 (2018)
Strategies for preventing calcium oxalate stones
Vadim A F, et al.
CMAJ : Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne, 174(10), 1407-1409 (2006)
Oxalic Acid, a Pathogenicity Factor for Sclerotinia sclerotiorum, Suppresses the Oxidative Burst of the Host Plant.
Stephen G C, et al.
Plant Cell, 12(11), 2191?2200-2191?2200 (2000)
Characterizing the Association Between Toll-like Receptor Subtypes and Nephrolithiasis With Renal Inflammation in an Animal Model.
Olcucu M T, et al.
Urology, 111 , 238-e1-238-e1 (2018)