Key Documents
M042000
Sigma-Aldrich
Biotin Phosphoramidite
同義詞:
生物素酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H64N5O8PS
CAS號碼:
分子量::
878.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥96% (31P-NMR)
適合性
conforms to structure for H-NMR
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChI 密鑰
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3