重要文件
DGTP-RO
Roche
dGTP
PCR Grade, sodium salt
同義詞:
2′-脱氧鸟苷5′-三磷酸 三钠盐, dGTP-Na3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13N5Na3O13P3
CAS號碼:
分子量::
573.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
99% (dNTP)
形狀
solution
用途
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
包裝
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
製造商/商標名
Roche
濃度
<0.9% (dNDP)
100 mM
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2′-脱氧鸟苷5′-三磷酸(dGTP)的结构为鸟嘌呤碱基连接脱氧核糖,糖的5′-羟基位再连接三个磷酸残基链。可用于通过DNA聚合酶合成DNA。
PCR 级dGTP是100 mM的无色澄清钠盐溶液(pH 8.3)。Roche的PCR级核苷酸经过特殊制造和纯化,达到最高化学纯度。PCR级核苷酸含有至少99%的相关脱氧核苷-三磷酸(dNTP)和少于0.9%的脱氧核苷-二磷酸(dNDP)。
應用
2′-脱氧鸟苷5′-三磷酸三钠盐可用于DNA测序、PCR和其他基于DNA聚合酶的DNA合成和修复技术。
品質
采用RT-PCR进行功能检测。根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
外觀
dGTP水溶液(pH 8.3)。
準備報告
工作溶液:我们建议制备含有dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各10 mM)的脱氧核苷酸混合物;(例如,为了制备100 μl核苷酸混合物,将dATP、dCTP、dGTP、dTTP各10 μl加入60 μl水,PCR 级)。
其他說明
用于常规实验室用途。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Elin L Aschim et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(10), 5105-5109 (2004-10-09)
Although sufficient androgen receptor (AR) function is crucial for normal male sexual differentiation, single-point mutations in the AR gene are infrequent in the two most common male congenital malformations, hypospadias and cryptorchidism. Because polymorphic CAG and GGN segments regulate AR