重要文件
I5029
Sigma-Aldrich
IgG1,Lambda 来源于人类骨髓瘤血浆
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
同義詞:
人 IgG1-λ
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
human
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
化驗
>95% (SDS-PAGE)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
IgG 抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由 B 细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体 IgG 通过胎盘转移到胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。IgG1 是 IgG 亚类中最丰富的
人类骨髓瘤 IgG1,λ 是通过分级分离、离子交换和亲和层析程序从人血浆中纯化而来的。
IgG 是血浆和细胞外液中主要抗体,在 B 细胞膜上表达。 IgG 进一步细分为四个亚类-IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4。抗原特异性 IgG1 的升高与有症状感染以及 Th2 调节相关。来自人骨髓瘤的 IgG1 λ 可用于定量 ELISA。人 IgG1 λ 与人 IgG 可发生特异性反应。
應用
来自人骨髓瘤的 IgG1 λ 可以在各种免疫测定中用作参照抗原、封闭剂、免疫球蛋白校准物或包被蛋白,例如 ELISA、斑点印迹免疫结合、免疫扩散、免疫电泳、血细胞凝集、细胞结合测定和蛋白质印迹
纯化的 IgG1,λ 可以在多种免疫测定中用作免疫球蛋白校准物、参照抗原、封闭剂或包被蛋白,包括 ELISA、斑点印迹免疫结合、蛋白质印迹、免疫扩散、免疫电泳、血细胞凝集和细胞结合测定。人骨髓瘤 IgG1,λ 用作定量 ELISA 和固相 ELISA 中的非特异性对照。10 至 100ng 的一系列浓度的 IgG1,λ 可用于定量 ELISA。人骨髓瘤 IgG1,λ 也用作尺寸排阻色谱的对照以分析重组抗体的纯度。
外觀
溶于 0.02M Tris 缓冲盐水,pH 8.0。
分析報告
可以通过免疫电泳和非直接ELISA确定其特性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Julie Jacobs et al.
Oncotarget, 8(43), 74058-74067 (2017-11-02)
In contrast to the negligible expression of the immunomodulating protein CD70 in normal tissue, we have demonstrated constitutive overexpression of CD70 on tumor cells in a subset of primary non-small cell lung cancer (NSCLC) biopsies. This can be exploited by
A M Lew
Journal of immunological methods, 72(1), 171-176 (1984-08-03)
The antibody titre and the optical density values in an ELISA are influenced by the epitope density of the antigen and the affinity of the antibody tested. This has major implications in the interpretation of ELISA results.
M J Day
Veterinary parasitology, 147(1-2), 2-8 (2007-05-01)
Infection with Leishmania may have different outcomes in genetically distinct individuals and the course of infection is determined by the nature of the host innate and adaptive immune response. Thus in experimentally infected mice, and in naturally infected dogs or
W L Zhao et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 36(2), 271-278 (2021-10-28)
The detection of serum anti-desmoglein (Dsg) IgG autoantibodies has been reported to be useful for assessment of disease activity in pemphigus. However, previous studies have reported that anti-Dsg autoantibodies remain detectable in some patients without active pemphigus lesions. To investigate
Cristina Capodicasa et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(12), 2729-2738 (2017-08-24)
Immunoglobulins A (IgA) are crucially involved in protection of human mucosal surfaces from microbial pathogens. In this work, we devised and expressed in plants recombinant chimeric antifungal antibodies (Abs) of isotype A (IgA1, IgA2, and scFvFcA1), derived from a murine