Key Documents
F9427
Sigma-Aldrich
盐酸非索非那定 盐酸盐
>98% (HPLC)
同義詞:
MDL 16455 盐酸盐, 羧酸非索芬那定 盐酸盐, 非索芬那定 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H39NO4 · HCl
CAS號碼:
分子量::
538.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
>98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
起源
Sanofi Aventis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
InChI 密鑰
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
盐酸非索非那定在NCI-H661细胞中用作非阳离子两亲性抗组胺剂在小鼠中用作组胺H1受体拮抗剂
生化/生理作用
非索非那定用于治疗过敏性鼻炎、慢性特发性荨麻疹等。它可以缓解烦躁症状,属于第二代抗组胺。与其他抗组胺药相比,非索非那定能更好地缓解鼻塞症状。它是特非那定的活性代谢产物,能够降低过敏原引起的症状。
非索非那定是一种非镇静性 H1 组胺受体拮抗剂。
特點和優勢
该化合物是 ADME Tox research 的特色产品。 单击此处 可发现更多功能的 ADME Tox 产品。在 sigma.com/discover-bsm 了解更多关于其他研究领域的生物活性小分子。
该化合物由Sanofi Aventis开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effect of the second-generation antihistamine, fexofenadine, on cough reflex sensitivity and pulmonary function
Dicpinigaitis PV and Gayle YE
British Journal of Clinical Pharmacology, 56(5), 501-504 (2003)
Jürgen Brüning et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 67(6), 773-781 (2015-02-14)
This study describes the general method for the determination of the crystal structures of active pharmaceutical ingredients (API) from powder diffraction data and demonstrates its use to determine the hitherto unknown crystal structure of fexofenadine hydrochloride, a third-generation antihistamine drug.
Inhibitory effect of oblongifolin C on allergic inflammation through the suppression of mast cell activation
Lu Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 406(1-2), 263-271 (2015)
A review of the efficacy of desloratadine, fexofenadine, and levocetirizine in the treatment of nasal congestion in patients with allergic rhinitis
Bachert C
Clinical Therapeutics, 31(5), 921-944 (2009)
Pharmacokinetics of fexofenadine: evaluation of a microdose and assessment of absolute oral bioavailability
Lappin G, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 40(2), 125-131 (2010)