重要文件
F3512
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(全分子)-FITC 山羊抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
人IgG是糖蛋白抗体,含有两条相等的轻链和一对相同的重链。 IgG具有四种不同亚型,范围从IgG1到IgG4。这些抗体可调节机体对过敏和病原性感染的免疫反应。IgG还与补体结合和自身免疫疾病有关。抗人IgG(全分子)-FITC 抗体对人 IgG 的特异性基于纯化人 IgA、IgG、IgM、Bence Jonesκ和λ骨髓瘤蛋白的免疫电泳来确定。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。IgG的两条重链和两条轻链通过二硫键连接。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG通常是单体。IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
免疫原
Pooled 正常人血清
應用
抗人 IgG(全分子)-FITC 抗体可用于抗核抗体(ANA)分析。该抗体还可用于FACS分析。
抗人类 IgG(全分子)-FITC 抗体已用于:
  • 核仁染色
  • 用于检测裂解诱导的细胞的单色荧光标记
  • 检测模型抗原
  • 免疫组化
  • 免疫荧光
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ontogeny and distribution of Fc gamma receptors in the human placenta. Transport or immune surveillance?
Bright N A, et al.
Journal of Anatomy, 184(Pt 2), 297-297 (1994)
F. Calabi and M.S. Neuberger
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
A model system for concurrent detection of antigen and antibody based on immunological fluorescent method
Cao Y C
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 2015 (2015)
Jill Countryman et al.
Journal of virology, 83(20), 10694-10709 (2009-08-07)
Epstein-Barr virus (EBV) can be reactivated from latency into the lytic cycle by many stimuli believed to operate by different mechanisms. Cell lines containing EBV differ in their responses to inducing stimuli, yet all stimuli require de novo protein synthesis
J Cheng et al.
Molecular and cellular biology, 21(18), 6198-6209 (2001-08-18)
Sphingolipids are major components of the plasma membrane of eukaryotic cells and were once thought of merely as structural components of the membrane. We have investigated effects of inhibiting sphingolipid biosynthesis, both in germinating spores and growing hyphae of Aspergillus