Merck
全部照片(3)
重要文件
C5976
Sigma-Aldrich
CL 316,243 水合物
≥98% (HPLC), powder, β3 adrenoceptor agonist
同義詞:
5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-氯苯基)-2-羟乙基]氨基]丙基]-1,3-苯并二氧杂茂-2,2-二羧酸二钠 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18ClNNa2O7 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
465.79 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
產品名稱
CL 316,243 水合物, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
起源
Wyeth
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
基因資訊
human ... ADRB3(155)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
CL 316,243 水合物可用于:
  • 作为β-激动剂,用于小鼠注射,研究其对哺乳动物主要促进子超家族结构域表达的影响-包含蛋白 (Mfsd2a)
  • 作为肾上腺素能激动剂来刺激肾上腺素能反应,研究小鼠棕色、米色和白色脂肪组织的代谢活性
  • 作为 β3-肾上腺素能激动剂,用于体内 注射脂解性挑战
生化/生理作用
β 肾上腺素能受体可以在许多组织中表达,例如心脏、脂肪组织、结肠和其他组织。它与多种不同的生物学功能有关。 β 肾上腺素能受体可以作为治疗2型糖尿病、心力衰竭、恶病质、肥胖、代谢紊乱,以及与膀胱、结肠和恶性肿瘤生长有关问题的靶向。抑郁和焦虑也可以利用β肾上腺素受体治疗。CL 316,243通过β肾上腺素能受体可以具有抗糖尿病作用。它是强力的脂肪分解刺激剂,还能激活 β下丘脑区域神经元上的12-3-肾上腺素受体,对食欲的中枢调节很重要。
CL 316,243是一种β3 肾上腺素受体激动剂和减肥药。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册中β-肾上腺素能受体页面中进行了详细介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物是神经科学研究的特色产品。点击此处 ,查看更多神经科学精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
该化合物由 Wyeth开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准物/候选药物清单, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Y Igawa et al.
British journal of pharmacology, 126(3), 819-825 (1999-04-03)
The possible existence of a beta3-adrenergic receptor (beta3-AR) in the human detrusor muscle was investigated by in vitro functional studies and analysis of mRNA expression. Isoprenaline, noradrenaline and adrenaline each produced a concentration-dependent relaxation of the human detrusor. The rank
Metabolic activity of brown,?beige,? and white adipose tissues in response to chronic adrenergic stimulation in male mice
Labbe SM, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 311(1), E260-E268 (2016)
Evgeny Kanshin et al.
Proteomics, 9(22), 5067-5077 (2009-11-19)
Most phosphoproteomic studies to date have been limited to the identification of phosphoproteins and their phosphorylation sites, and have not assessed the stoichiometry of protein phosphorylation, a critical parameter reflecting the dynamic equilibrium between phosphorylated and non-phosphorylated pools of proteins.
Naoki Aizawa et al.
Neurourology and urodynamics, 29(5), 771-776 (2009-10-10)
It has been suggested that beta(3)-adrenoceptor (beta(3)-AR) agonists affect not only the efferent but also the afferent pathways innervating the bladder. In addition, prostaglandin E(2) (PGE(2)) causes bladder hyperactivity in conscious rats. We investigated the direct effects of a beta(3)-AR
Fatty acids from fat cell lipolysis do not activate an inflammatory response but are stored as triacylglycerols in adipose tissue macrophages
Caspar BS, et al.
Diabetologia, 58(11), 2627-2636 (2015)