重要文件
C4874
Sigma-Aldrich
钙调蛋白 牛
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
同義詞:
磷酸二酯酶3:5-环核苷酸激活剂, 磷酸二酯酶 3′:5′-环核苷酸活化剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
生物源
bovine
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
Mw 19000.9 by amino acid sequence
成份
Protein, ≥85%
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
bovine ... CALM(100297344)
一般說明
牛钙调蛋白具有哑铃式结构。两个钙结合EF手环、反平行β片和三个α螺旋线组成一个叶。它有一个与叶相连的中心螺旋线。钙调蛋白能以协同交互方式结合四个钙分子。
應用
使用牛钙调蛋白对重组维甲酸诱导基因I蛋白进行体外磷酸化分析。此外,它还用于内源性蛋白酶Glu-C蛋白水解和脱酰胺研究。
生化/生理作用
激活环核苷酸依赖性磷酸二酯酶所需的Ca2+结合蛋白。它也是一氧化氮合酶、钙调神经磷酸酶和许多激酶的辅因子/激活剂,包括ATP酶、肌球蛋白轻链激酶和蛋白激酶I、II和III。它通过环ADP核糖介导兰尼碱受体激活,并参与细胞内Ca2+稳态。
牛钙调蛋白在钙结合时发生构型变化。它与鞘氨酰磷酰胆碱结合,抑制钙调磷酸酶和磷酸二酯酶。
物理性質
序列:
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
準備報告
使用没有动物组分的材料生产。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phosphorylation-dependent feedback inhibition of RIG-I by DAPK1 identified by kinome-wide siRNA screening
Willemsen J, et al.
Molecular Cell, 65(3), 403-415 (2017)
Calmodulin structure refined at 1.7
Chattopadhyaya R, et al.
Journal of molecular biology, 228(4), 1177-1192 (1992)
Structure and mechanism of calmodulin binding to a signaling sphingolipid reveal new aspects of lipid-protein interactions
Kovacs E, et al.
Faseb Journal, 24(10), 3829-3839 (2010)
Intraprotein electron transfer between the FMN and heme domains in endothelial nitric oxide synthase holoenzyme.
Feng C., et al
Biochimica et Biophysica Acta (2011)
Does calmodulin regulate the bicarbonate permeability of ANO1/TMEM16A or not?
Jinsei Jung et al.
The Journal of general physiology, 145(1), 75-77 (2014-12-31)