powder
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NCCC[C@H](N)C(=O)NC[C@H]1NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](N)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)\C(NC1=O)=C\NC(N)=O)[C@H]2CCNC(=N)N2
InChI
1S/C24H42N14O8.H2O4S/c25-4-1-2-10(26)17(40)32-7-13-19(42)34-14(8-33-24(29)46)20(43)38-16(12-3-5-30-23(28)37-12)22(45)31-6-11(27)18(41)36-15(9-39)21(44)35-13;1-5(2,3)4/h8,10-13,15-16,39H,1-7,9,25-27H2,(H,31,45)(H,32,40)(H,34,42)(H,35,44)(H,36,41)(H,38,43)(H3,28,30,37)(H3,29,33,46);(H2,1,2,3,4)/b14-8-;/t10-,11+,12?,13+,15-,16-;/m0./s1
InChI 密鑰
LFFNIXQXRKNZCE-UBBQZPMLSA-N
應用
生化/生理作用
準備報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges