重要文件
56312C
SAFC
改良199培养基
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
製藥生產
同義詞:
培养基 199
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
描述
for research or for further manufacturing use
品質等級
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
培养基199是维生素、氨基酸和其他因素的组合,最初开发为用于原代外植体培养的完全确定的培养基配方。这种培养基添加适当的补充剂时具有广泛的适用性,特别是对于非转化细胞。培养基 199 广泛用于疫苗生产、原代胰腺外植体和晶状体组织的体外培养。
成分
含有所有L-形式的氨基酸。
數量
按照每升培养基9.5克粉末配制。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wuping Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(12), 2067-2077 (2009-07-16)
Recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors expressing the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene have been used to deliver CFTR to the airway epithelium of cystic fibrosis (CF) patients. However, no significant CFTR function has been demonstrated likely due to