Merck
全部照片(3)
Key Documents
211389
Sigma-Aldrich
次氯酸钙
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ca(OCl)2
CAS號碼:
分子量::
142.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
technical grade
形狀
powder or granules
solid
成份
available chlorine, 65%
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
mp
100 °C (lit.)
密度
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
InChI 密鑰
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
次氯酸钙具有氧化性质。它作为氧化剂参与二胺-苯醌聚合物的制备。
次氯酸钙通常用于水消毒,并用作漂白剂。
應用
次氯酸钙可用于以下转换:
  • 醛至相应的酸
  • 伯脂肪醇至甲酯
  • 伯苄醇至苯甲酸甲酯
  • 炔丙醇至相应的醛和酮
次氯酸钙可用作以下转化的氧化剂:
  • 醛至相应的酸
  • 伯脂肪醇至甲酯
  • 脂族伯醇至相应的羧酸
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The conversion of aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids using calcium hypochlorite.
Kabalka GW, et al
Synthetic Communications, 20(11), 1617-1623 (1990)
The oxidation of alcohols and ethers using calcium hypochlorite [Ca (OCl)2].
Nwaukwa SO and Keehn PM.
Tetrahedron Letters, 23(1), 35-38 (1982)
A simple and efficient method for mild and selective oxidation of propargylic alcohols using TEMPO and calcium hypochlorite.
Reddy SR and Chadha A.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(35), 14929-14933 (2013)
Quinone-amine polymers: 10. Use of calcium hypochlorite in the syntheses of polyamine-quinone (PAQ) polymers.
Nithianandam VS and Erhan S.
Polymer, 32(6), 1146-1149 (1991)
Calcium hypochlorite-mediated oxidation of primary alcohols to methyl esters.
McDonald CE, et al.
Tetrahedron Letters, 34(17), 2741-2744 (1993)