重要文件
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
同義詞:
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H30O2
CAS號碼:
分子量::
254.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
10.047
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
synthetic
品質等級
等級
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
化驗
≥98%
包含
BHT as stabilizer
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
香料過敏原
no known allergens
感官的
balsamic; sweet; animalic
SMILES 字串
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChI 密鑰
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)