PHR2021
坎地沙坦酯相关化合物G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
Candesartan, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid(Candesartan Cilexetil Related Compound G), 2-Ethoxy 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}benzimidazole-7-carboxylic acid
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1087870
API 家族
candesartan
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 20 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)O
InChI
1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
InChI 密鑰
HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3