重要文件
PHR1440
Supelco
羟丙基倍他环糊精
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
(2-羟丙基)-β-环糊精, HP-β-CD
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000186
traceable to USP 1329709
API 家族
cyclodextrin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI 密鑰
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
亲脂性药物的溶解度随着水溶液中的羟丙基-β-环糊精(HBC)浓度线性增加,这是因为HBC与药物形成了复合物。这种客体-宿主型复合物在药物与HBC的非极性空穴间形成,导致溶解度增强。 可以将溶液冻干以产生易溶的粉末。 对家兔和小鼠无毒性。
羟丙基β环糊精可用作药物标准品,用于通过各种色谱技术和电分析技术测定药物制剂和血清样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA2748。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enantiomeric separation of bupropion enantiomers by electrokinetic chromatography: Quantitative analysis in pharmaceutical formulations
Castro-Puyana M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 875(1), 260-265 (2008)
Separation and determination of norepinephrine, epinephrine and isoprinaline enantiomers by capillary electrophoresis in pharmaceutical formulation and human serum
Wei S, et al.
Journal of Chromatography A, 1098(1-2), 166-171 (2005)
Current applications in the analysis of pharmaceuticals by capillary electrophoresis. II
Altria KD, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 17(4), 214-226 (1998)