powder
光學活性
[α]23/D +125°, c = 1 in H2O
分子量
average Mw ~1,540
標籤範圍
1.0 molar substitution dextrin
SMILES 字串
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI 密鑰
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(2-羟丙基)-β-环糊精是一种羟烷基衍生物,主要用作制剂载体,以增加药物在水中的溶解,从而将药物成功递送至生物系统。通常用作α-、β-和γ-环糊精的替代物。
應用
- 分别通过薄层色谱(TLC)和高效液相色谱(HPLC)测定药物制剂和纳米颗粒制剂中分析物的分析标准品。
- 研究主客体与有机低分子量化合物的相互作用,然后使用反相HPLC技术对其进行定量。
- 作为流动相添加剂,通过HPLC有效分离β-咔啉。
- 在环糊精修饰的胶束电动色谱(CD修饰的MEKC)中测定盐酸舍曲林及其合成相关产物。
- 作为手性选择剂,通过毛细管电泳分离泛酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3