Key Documents
PHR1128
Supelco
布比卡因
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
布比卡因 盐酸盐, 1-丁基- N -(2,6-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H28N2O · HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
342.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 479
traceable to Ph. Eur. B1160000
traceable to USP 1078507
API 家族
bupivacaine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
InChI 密鑰
HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
盐酸布比卡因可用作药物标准品,用于通过荧光法和高效液相色谱法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
钠通道阻滞剂,局部麻醉药。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品(适用时)。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA6762。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Spectrophotometric method for determination of bupivacaine hydrochloride in pharmaceutical preparations
Corciova A
European Chemical Bulletin, 2(8), 554-557 (2013)
Development and validation of an HPLC method to determine the stability of fentanyl citrate and bupivacaine hydrochloride mixtures in infusion solutions.
Piekarski M, et al.
European Journal of Hospital Pharmacy-Science and Practice, 19(5), 447-451 (2012)
Vladimir Kharitonov
Postgraduate medicine, 126(1), 129-138 (2014-01-08)
The compatibility of a medication with other drugs and implanted materials is an important factor impacting drug safety and efficacy. The liposomal formulation of the local anesthetic bupivacaine is designed to provide prolonged postsurgical analgesia. Its compatibility with other drugs
Kejian Shi et al.
Anesthesia and analgesia, 116(4), 804-809 (2013-03-06)
While lipid emulsion may reverse the systemic toxicity of bupivacaine, the pharmacokinetics and tissue distribution of bupivacaine after lipid emulsion infusion are not clear. In this study, we assessed the influence of lipid emulsion administration on the pharmacokinetics and tissue
Brian M Ilfeld et al.
Anesthesia and analgesia, 117(5), 1248-1256 (2013-10-11)
Currently available local anesthetics approved for single-injection peripheral nerve blocks have a maximum duration of <24 hours. A liposomal bupivacaine formulation (EXPAREL, Pacira Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA), releasing bupivacaine over 96 hours, recently gained Food and Drug Administration approval