Key Documents
ED2P
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 二钾盐 二水合物
≥98%
同義詞:
EDTA 二钾盐, 乙二胺四乙酸二钾盐 二水合物, 乙二胺四乙酸钾, 依地酸, 四乙酸二氨基乙烯 二钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
404.45
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: chelator
pH值
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
溶解度
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
乙二胺四乙酸二钾盐脱水合物可用作下列试剂组分:
  • 用于脱钙的EDTA甘油溶液(EDTA-G)
  • 单胺和蝶呤分析用缓冲液
  • T细胞重悬缓冲液
用于消除因痕量重金属引起的对酶催化反应的抑制
生化/生理作用
乙二胺四乙酸(EDTA)是一种抗凝血剂,主要用于预防血液凝结。EDTA可引发血小板聚集,导致假性血小板减少症。EDTA-四环素治疗可降低动脉粥样硬化中的冠状动脉钙水平。EDTA二钠钙给药可有效减缓慢性肾病的进展。它还能增强溶菌酶的抗菌作用和延长奶酪保质期。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Whole body insulin responsiveness is higher in beef steers selected for increased muscling
McGilchrist P, et al.
Animal : An International Journal of Animal Bioscience, 5(10), 1579-1586 (2011)
A novel decalcification method for adult rodent bone for histological analysis of peripheral-central nervous system connections
Begum F, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 187(1), 59-66 (2010)
Cytochrome c oxidase activity is a metabolic checkpoint that regulates cell fate decisions during T cell activation and differentiation
Tarasenko TN, et al.
Cell Metabolism, 25(6), 1254-1268 (2017)
Calcification in coronary artery disease can be reversed by EDTA-tetracycline long-term chemotherapy
Maniscalco BS and Taylor KA
Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 11(2), 95-101 (2004)
Comparison of the efficacy of ethylenediaminetetraacetic acid and tetracycline hydrochloride as root conditioning agents: An in vitro study
Nanda T, et al.
Journal of the International Clinical Dental Research Organization, 4(1), 2-2 (2012)