生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
技術
ligand binding assay: suitable
雜質
Insoluble matter, passes filter test
pH值
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M
≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
應用
sample preparation
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI 密鑰
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
準備報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2