產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI 密鑰
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
它可用于以下研究:
- 交叉羟醛缩合制备 (2 E ,5 E )-2,5-双(4-(叠氮甲基)亚苄基)环戊酮。
- 通过 Claisen-Schmidt 缩合与取代苯甲醛反应制备对称的 C-5 姜黄素。
- 在炔烃分子内碳羟化过程中作为电子对供体稳定烯丙基和乙烯基阳离子。
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
羟醛缩合反应是由Charles Wurtz推出的有机反应,他于1872年首次从乙醛中制备了β-羟基醛。
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.