重要文件
8.02670
Sigma-Aldrich
环戊酮
for synthesis
同義詞:
环戊酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8O
CAS號碼:
分子量::
84.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-435-9
NACRES:
NA.22
bp:
131 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
11.5 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
445 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point 27 °C
溶解度
slightly soluble 9.18 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI 密鑰
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 环戊酮作为立体选择性合成的催化剂:在异硫脲催化环状α-取代β-酮酸酯共轭加成为α,β-不饱和芳酯的反应中,使用环戊酮提升基底立体选择性,提供精准的化学合成方法。(Yuan et al., 2023)。
  • 在金属络合物合成中的作用:在复杂金属系统(trindane和吐昔烯等)的合成、结构测定与反应性研究中用到环戊酮,说明它可用于高级有机合成与材料科学。(Lock et al., 2023)。
  • 对氟化衍生物性质的影响:在氟化衍生物分子特性的理论研究中涉及环戊酮,说明它在开发高性能溶剂和药物中间体中的作用。(Tshepelevitsh et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.947 - 0.949
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup