Key Documents
74601
Supelco
3,3′-二吲哚甲烷
analytical standard
同義詞:
3,3′-双吲哚甲烷, DIM
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H14N2
CAS號碼:
分子量::
246.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(c1c[nH]c2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H14N2/c1-3-7-16-14(5-1)12(10-18-16)9-13-11-19-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,10-11,18-19H,9H2
InChI 密鑰
VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3,3′-二吲哚甲烷是吲哚-3-甲醇的二聚体,是十字花科蔬菜的成分。已知具有抗癌作用。
應用
3,3′-二吲哚甲烷可用作模型底物,以分析 3,3′二吲哚基甲烷在诱导人癌细胞凋亡中的作用。
生化/生理作用
一种天然存在于十字花科吲哚-3-甲醇的植物化学物质的酸催化反应产物。其具有抗肿瘤作用。该衍生物既能直接刺激相对高浓度的细胞凋亡,又能增敏 TRAIL 诱导的人癌细胞凋亡。 DIM 诱导人乳腺癌 MCF-7 细胞 G 1 细胞周期阻滞的机制包括 p21 表达增加。DIM 是一种强的线粒体 H + -atp 酶抑制剂。已在环境友好系统中研究了 DIM 及其衍生物作为新型植物生长促进剂的作用。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Plant derived 3, 3′-diindolylmethane is a strong androgen antagonist in human prostate cancer cells.
Le HT, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2003)
3, 3′-Diindolylmethane induces apoptosis in human cancer cells.
Ge X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 228(1), 153-158 (1996)