重要文件
70146
Millipore
麦芽浸膏汤
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
malt extract, 17 g/L
mycological peptone, 3 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
5.4±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
sample preparation
microbiology
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
應用
用于培养酵母和霉菌的液体培养基。
準備報告
将20 g悬浮于1L蒸馏水中。 混合均匀,分装在最终容器中,并在115°C下高压蒸汽灭菌10分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.