重要文件
35516
Supelco
Patulin-13C7 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
同義詞:
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-13C7
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C7H6O4
CAS號碼:
分子量::
161.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~25 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
一般說明
Patulin-13C7 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Patulin
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析報告
purity : ≥95.5% (HPLC)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)