Key Documents
1466674
USP
N -亚硝基二甲胺(NDMA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
N -甲基- N -亚硝基甲胺, NDMA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H6N2O
CAS號碼:
分子量::
74.08
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
包裝
pkg of 1 mg
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecules)
格式
single component solution (solution in methanol)
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI 密鑰
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本品按现行USP药典规定提供交付。如需更多信息和支持,包括证书/产品信息表,请访问 现行药典的网站。
應用
N-亚硝基二甲胺 (NDMA) USP 参考标准品仅按照美国药典中的明确规定的用途使用。
它还用于制备标准品、标准储备液、亚硝胺RS储备液、亚硝胺标准品储备液混合物和灵敏度储备液,以通过美国药典总则第 〈1469〉 章的色谱法测定原料药和药品(缬沙坦、厄贝沙坦和氯沙坦钾等)中的NDMA杂质。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C