E64-RO
Roche
E-64
N-[N-(L-3-Trans-carboxirane-2-carbonyl)-L-leucyl]-agmatine
同義詞:
E-64, n- [n-(l-3-反式羧甲-2--2-羰基)-l-亮氨酰]-胍丁胺。
注:l-3-反式羧基环氧乙烷-2-羧酸的另一个名字是l-反式环氧琥珀酸。胍丁胺是4-氨基丁基胍。, n- [n-(l-3-反式-羧基-2-羰基)-1-亮氨酰] -4-氨基丁基胍, n- [n-(l-反式环氧琥珀酸)-l-亮氨酰]-胍丁胺, 反-环氧丁二酰基-L-亮氨酰胺基(4-胍基)丁烷, L-反-3-羧基环氧乙烷-2-羰基)-L-亮氨酰胍基丁胺, N-(反式-环氧丁二酰基)-L-亮氨酸-胍基丁基酰胺
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
>95% (HPLC)
形狀
powder
分子量
Mr 357.4
包裝
pkg of 10 mg (10874523001)
pkg of 25 mg (11585681001)
製造商/商標名
Roche
pH值範圍
2-10
溶解度
ethanol: water (1:1): soluble 20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI 密鑰
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特異性
應用
它已被用于亲和色谱来纯化血红蛋白受体。
E-64对巯基蛋白酶的抑制似乎在SH组分之间具有非竞争性。抑制作用也是不可逆的,并在凝胶过滤(Sephadex色谱柱)或木瓜蛋白酶与E-64孵育后的透析后发生改变。酶和抑制剂是以等摩尔的比例结合的。
生化/生理作用
準備報告
工作溶液:在乙醇和水的1:1 (v/v)混合液中可溶解至20 mg/ml(储备液)(涡旋或在水浴(40°C)中略微加热可能有助于溶解)。也可溶于中性水/甲醇溶液、水、甲醇、乙酸、吡啶和DMSO。微溶于乙醇和丙醇。不溶于丙酮、氯仿、乙醚和苯。
储存条件(工作溶液):-15至-25 °C
溶液在分装后可稳定保存在-15至-25 °C中最长一个月。
重構
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash