重要文件
11734334001
Roche
通用蛋白酶底物
lyophilized, suitable for detection, pkg of 40 mg (40 μmol; 100mM)
同義詞:
蛋白酶底物, 蛋白酶底物,通用, 酪蛋白,试卤灵标记
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
形狀
lyophilized
品質等級
包裝
pkg of 40 mg (40 μmol; 100mM)
製造商/商標名
Roche
濃度
1 mg/mL
應用
detection
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
通用蛋白酶底物提供快速和高灵敏度的痕量蛋白酶活性检测,或确定蛋白酶抑制的有效性。蛋白酶活性从专利底物试卤灵标记的酪蛋白中释放试卤灵标记的肽。试卤灵是N-(试卤灵-4-羰基)-哌啶-4-碳酸。这些标记肽在上清液中的浓度与存在的蛋白水解活性直接相关。
  • 在不到一小时的时间内方便地检测纳克量的蛋白水解活性。
  • 在均相测定中进行高灵敏度的蛋白酶检测。
應用
原理
通过用蛋白酶处理,试卤灵标记的肽从试卤灵标记的酪蛋白中释放出来。它们不能被三氯乙酸沉淀。这些试卤灵标记的肽在上清液中的浓度等于存在的蛋白水解活性。
使用通用蛋白酶底物作为蛋白酶的通用底物,检测痕量蛋白酶活性,例如作为酶制剂中的污染物。它可以在均相测定中通过分光光度法和荧光法进行测量。
品質
功能检测:蛋白酶测定中进行性能控制。
準備報告
工作浓度:约1 mg/ml
储存条件(工作溶液):-15至-25℃
水溶液可以在-15至-25℃的温度下稳定保存数月,在2至8℃的温度下稳定保存2至3天。建议将水溶液等分保存在-15至-25℃。可以反复冷冻和解冻。在15至25℃下,产品在溶液中迅速水解。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)